Learn More
Midecamycin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16468826
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16468826 100 mg -
16464637 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16468826 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB1908
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Midecamycin, an acetoxy-substituted macrolide antibiotic, is tested against gram-positive and gram-negative bacteria.
Midecamycin, an acetoxy-substituted macrolide antibiotic, is tested against gram-positive and gram-negative bacteria.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Midecamycin
Physikalische Form Solid
CAS 35457-80-8
Farbe Off-White
Menge 100 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C41H67NO15
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Synonym SF-837 Antibiotic SF-837
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 36 mg/mL (44.23 mM)
SMILES O[C@H]1[C@](O[C@H](C)[C@@H](O[C@@](O[C@@H](C)[C@@H]2OC(CC)=O)([H])C[C@]2(O)C)[C@@H]1N(C)C)([H])O[C@@H]([C@H](C[C@H]([C@H](/C=C/C=C/C3)O)C)CC=O)[C@H]([C@](CC(O[C@@H]3C)=O)([H])OC(CC)=O)OC
Molekulargewicht (g/mol) 813.97
Formelmasse 813.97
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research