Learn More
Midostaurin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16486457
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16486457 5 mg -
16474796 100 mg -
16470979 1 mg -
16443728 10 mg -
16400117 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16486457 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY10230
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Midostaurin (PKC412; CGP 41251) is an orally active, reversible multi-targeted protein kinase inhibitor. Midostaurin inhibits PKCα/β/γ, Syk, Flk-1, Akt, PKA, c-Kit, c-Fgr, c-Src, FLT3, PDFRβ and VEGFR1/2 with IC50s ranging from 22-500 nM. Midostaurin also upregulates endothelial nitric oxide synthase (eNOS) gene expression. Midostaurin shows powerful anticancer effects.
Midostaurin (PKC412
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Midostaurin
CAS 120685-11-2
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C35H30N4O4
Menge 5 mg
Synonym PKC412 CGP 41251
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (87.62 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC=CC=C1)N(C)[C@H]2[C@@H](OC)[C@@]3(C)N(C4=C5C=CC=C4)C6=C5C7=C(C(NC7)=O)C8=C6N(C9=CC=CC=C98)[C@@](O3)([H])C2
Molekulargewicht (g/mol) 570.64
Formelmasse 570.64
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease