Learn More
MedChemExpress Mifamurtide
Click to view available options
Menge:
5 mg
Spezifikation
Spezifikation
| Reinheit | 98.0% |
| CAS | 83461-56-7 |
| Inhalt und Lagerung | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Cancer-programmed cell death |
| Molekulargewicht | 1237.5 g/mol |
| Produkttyp | Reference compound |
| Menge | 5 mg |
| Versandbedingung | Room temperature |
| Löslichkeit | DMSO : 100 mg/mL (80.81 mM∣Need ultrasonic) |
| Synonym | MTP-PE∣ L-MTP-PE∣ CGP 19835 |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.