Learn More
Mifepristone, MedChemExpress
Artikelnummer. 16476276
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16476276 100 mg -
16491686 500 mg 500 Milligramm
2 options
Artikelnummer. 16476276
Marke: Medchem Express HY13683
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Mifepristone (RU486) is a progesterone receptor (PR) and glucocorticoid receptor (GR) antagonist with IC50s of 0.2 nM and 2.6 nM in in vitro assay.
Mifepristone (RU486) is a progesterone receptor (PR) and glucocorticoid receptor (GR) antagonist with IC50s of 0.2 nM and 2.6 nM in in vitro assay.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mifepristone
Physikalische Form Powder
CAS 84371-65-3
Farbe Light Yellow
Menge 100 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C29H35NO2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Synonym RU486 RU 38486
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (232.78 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES C[C@@]12[C@@](C#CC)(O)CC[C@@]1([H])[C@]3([H])CCC4=CC(CCC4=C3[C@@H](C5=CC=C(N(C)C)C=C5)C2)=O
Molekulargewicht (g/mol) 429.59
Formelmasse 429.59
Reinheit (%) 99.77%
Güte Research