Learn More
Mifepristone, MedChemExpress
Artikelnummer. 16491686
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16491686 500 mg 500 Milligramm
16476276 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16491686 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY13683
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Mifepristone (RU486) is a progesterone receptor (PR) and glucocorticoid receptor (GR) antagonist with IC50s of 0.2 nM and 2.6 nM in in vitro assay.
Mifepristone (RU486) is a progesterone receptor (PR) and glucocorticoid receptor (GR) antagonist with IC50s of 0.2 nM and 2.6 nM in in vitro assay.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mifepristone
Physikalische Form Powder
CAS 84371-65-3
Farbe Light Yellow
Menge 500 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C29H35NO2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Synonym RU486 RU 38486
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (232.78 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES C[C@@]12[C@@](C#CC)(O)CC[C@@]1([H])[C@]3([H])CCC4=CC(CCC4=C3[C@@H](C5=CC=C(N(C)C)C=C5)C2)=O
Molekulargewicht (g/mol) 429.59
Formelmasse 429.59
Reinheit (%) 99.77%
Güte Research