Learn More
Invitrogen™ MIG/CXCL9 Human ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marke: Invitrogen™ EHCXCL9X5
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.33820kg
Beschreibung
The Human MIG/CXCL9 (Hu MIG) ELISA quantitates Hu MIG in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu MIG. Principle of the method The Human MIG solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
MIG (monokin-induziert durch Interferon gamma) oder CXCL9 gehört zur Unterfamilie der CXC-Chemokine. Die Hauptfunktion dieses löslichen Proteins ist die Rekrutierung von Leukozyten an Infektions- und Entzündungsstellen. MIG bindet an einen Rezeptor, der selektiv in aktivierten T-Lymphozyten exprimiert wird und daher ein wichtiger Vermittler der T-Lymphozyten-Migration bei T-Zellen-abhängigen Immunreaktionen ist. Dies zeigt antivirale Aktivität an. Wie IP-10 bindet es an den Chemokin-Rezeptor CXCR3 in Th1-Immunreaktionen und zeigt hemmende Funktionen bei der Neovaskularisierung, ist ein Inhibitor für hämatopoetische Vorläuferzellen und zeigt Antitumoreffekte. Darüber hinaus gibt es Hinweise darauf, dass MIG eine wichtige Rolle bei der Vermittlung der Zellrekrutierung und -aktivierung spielt, die für Entzündungen und die Reparatur von Gewebeschäden, z. B. bei Lebererkrankungen, erforderlich ist.Spezifikation
Q07325 | |
20 pg/mL | |
Festphasen-Sandwich-ELISA | |
ELISA-Kit | |
Plasma, Serum, Überstand | |
5 x 96 Assays | |
ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse | |
4283 | |
<12% | |
Assay-Verdünnungskonzentrat, Vorbeschichtete 96-Well-Platten, Chromogen, SAV-HRP, Standard, Stopplösung, Biotinylierter Nachweisantikörper, Waschpuffer, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
5 x 96 Tests | |
Entzündungen | |
2°bis 8 °C | |
Human | |
4 h 45 min |
8,23 pg/mL bis 6000 pg/mL | |
20 pg/mL bis 6000 pg/mL | |
Biotin | |
GCPR | |
Dieses ELISA-Kit weist keine Kreuzreaktivität mit einem der getesteten Zytokine auf: Humanes Angiogenin, BDNF, BLC, ENA-78, FGF-4, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, G-CSF, GM-CSF, IFN-gamma, Leptin, MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIP-1 alpha, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alpha, TNF-beta, TPO, VEGF. | |
Human | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
CMK,Humig,MIG,SCYB9,crg-10 | |
<10% | |
HRP | |
RUO | |
Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 100 μl | |
CMK, Humig, MIG, SCYB9, crg-10 | |
1 h 20 min |