missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Milbemycin oxime, MedChemExpress

Artikelnummer. 16411446
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
200 Milligramm
50 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16411446

Marke: Medchem Express HYB0778

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Milbemycin oxime is a macrocyclic lactone and has broad-spectrum anti-parasitic activity. Milbemycin oxime is composed of milbemycins A4 and A3. Milbemycin oxime binds glutamate-gated chloride channels. Milbemycin oxime is against intestinal nematodes, pulmonary and cardiac helminths.

Milbemycin oxime is a macrocyclic lactone and has broad-spectrum anti-parasitic activity. Milbemycin oxime is composed of milbemycins A4 and A3. Milbemycin oxime binds glutamate-gated chloride channels. Milbemycin oxime is against intestinal nematodes, pulmonary and cardiac helminths.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Milbemycin oxime
Physikalische Form Solid
CAS 129496-10-2
Farbe White
Menge 200 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C63H88N2O14
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (91.13 mM) ∣H2O : 1 mg/mL (0.91 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES CC1=C[C@@H]2[C@@]3(O)[C@H](OC/C3=C\C=C\[C@H](C)C/C(C)=C/C[C@@H](O[C@@]4(CC[C@H](C)[C@@H](C)O4)C5)C[C@@H]5OC2=O)/C1=N\O.CC6=C[C@@H]7[C@@]8(O)[C@H](OC/C8=C\C=C\[C@H](C)C/C(C)=C/C[C@@H](O[C@@]9(CC[C@H](C)[C@@H](CC)O9)C%10)C[C@@H]%10OC7=O)/C6=N\O
Molekulargewicht (g/mol) 1097.38
Formelmasse 1097.38
Reinheit (%) 99.45%
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt