Learn More
Milbemycin oxime, MedChemExpress
Artikelnummer. 16458608
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
200 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. 16458608
Marke: Medchem Express HYB0778
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
MedChemExpress Milbemycin oxime is a macrocyclic lactone and has broad-spectrum anti-parasitic activity. Milbemycin oxime is composed of milbemycins A4 and A3. Milbemycin oxime binds glutamate-gated chloride channels. Milbemycin oxime is against intestinal nematodes, pulmonary and cardiac helminths.
Milbemycin oxime is a macrocyclic lactone and has broad-spectrum anti-parasitic activity. Milbemycin oxime is composed of milbemycins A4 and A3. Milbemycin oxime binds glutamate-gated chloride channels. Milbemycin oxime is against intestinal nematodes, pulmonary and cardiac helminths.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Milbemycin oxime
Physikalische Form Solid
CAS 129496-10-2
Farbe White
Menge 10 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C63H88N2O14
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (91.13 mM) ∣H2O : 1 mg/mL (0.91 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES CC1=C[C@@H]2[C@@]3(O)[C@H](OC/C3=C\C=C\[C@H](C)C/C(C)=C/C[C@@H](O[C@@]4(CC[C@H](C)[C@@H](C)O4)C5)C[C@@H]5OC2=O)/C1=N\O.CC6=C[C@@H]7[C@@]8(O)[C@H](OC/C8=C\C=C\[C@H](C)C/C(C)=C/C[C@@H](O[C@@]9(CC[C@H](C)[C@@H](CC)O9)C%10)C[C@@H]%10OC7=O)/C6=N\O
Molekulargewicht (g/mol) 1097.38
Formelmasse 1097.38
Reinheit (%) 99.45%
Güte Research
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado