Learn More
Merck Millex™ Spritzenfilter, Durapore™ (PVDF), 0,22 μm
Zum Entfernen von Partikeln, Verbessern des Signal-Rausch-Verhältnisses und Erreichen flacher Basislinien.
Marke: Merck SLGV033NS
247.95 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23269" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.20610kg
Beschreibung
Zum Entfernen von Partikeln, Verbessern des Signal-Rausch-Verhältnisses und Erreichen flacher Basislinien.
Übersicht über nicht sterile Millex™ Spritzenfilter mit Durapore™ (PVDF) Membran- Geringe Proteinbindung, um die Interaktion mit der Probe zu minimieren und die Rückgewinnung zu maximieren
- Kompatibel mit wässrigen und milden organischen Lösungen
- Gehäusematerialien sind entweder Polypropylen oder Polyethylen hoher Dichte (HDPE), die einen niedrigen Gehalt an extrahierbaren Stoffen und eine breite chemische Kompatibilität bieten
Spezifikation
Gelb | |
PVDF (Membran), Polypropylen (Gehäuse) | |
0,22 μm | |
4,5 cm2 | |
≤80 μl | |
Weiblicher Luer-Lok™ | |
Millex™ | |
Spritzenfilter | |
27 mm | |
33 mm |
Ja | |
Durapore PVDF | |
Unsteril | |
Analytische Probenvorbereitung | |
PP | |
Männlicher Luer-Stecker | |
50/Packung | |
<100 ml | |
33 mm |