Learn More
Merck Millicell μ-Angiogenese-Aktivierungsassay-Kit
Marke: Merck MMA130
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Spezifikation
Fluoreszent | |
1 Kit | |
Angiogenese-Assay | |
Millicell μ-Angiogenese-Aktivierungsassay-Kit |
Millicell™ μ-Angiogenese-Objektträger Fünf Objektträger mit Gewebekulturen. Jeder Objektträger enthält 15 Wells, Calcein-AM One50 μg Fläschchen, PMA, ein 1 mg Fläschchen. ITS-Mediensupplement, 100x ein 0.5 ml-Fläschchen, Thrombozytenlösung, ein 0.75 ml-Fläschchen, Fibrinogen-Lösung | |
1 Kit | |
Wirbeltiere, Mensch, Ratte |