Learn More
Merck MILLICUP™-FLEX Einweg-Filtrationskit
Das MILLICUP™-FLEX Einweg-Filtrationskit kombiniert den Komfort der Einwegfiltration mit der Flexibilität und Kompatibilität herkömmlicher Vakuumfiltrationsglaswaren.
63.00 € - 122.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
---|---|
Farbe | Durchsichtig mit blauem Adapter |
Material | Polypropylen |
Sterilität | Unsteril |
Auslassanschluss | Universal-Flaschenaufsatz |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16437545
|
Merck
MCFLX4702 |
Teilweise wiederverwendbar |
63.00 €
1 Set |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16447545
|
Merck
MCFLX4710 |
Einwegprodukt |
122.00 €
1 Set |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Kompatibel mit organischen und wässrigen Lösungsmitteln
- Ergonomisches Design ohne Klemme
- Geringeres Kontaminationsrisiko
- Filtern Sie direkt in vakuumfähige Vorratsflaschen.
- Einfacher Zugang zur Membran nach der Filtration (Membranen separat erhältlich)
- Vollständig wiederverwertbare Komponenten
- Kompatibel mit 47-mm-Membranen
- GL45-Gewinde
- Lösungsmittelbeständig
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Polypropylen | |
Universal-Flaschenaufsatz | |
Flaschenaufsatzfilter |
Durchsichtig mit blauem Adapter | |
Unsteril | |
Universal-Flaschenaufsatz |