Learn More
Merck Zubehörteil für die 47-mm All-Glass Filterhalter Kits und das MilliSolve Kit
Soll Teile aus Millipore Glas-Vakuumfiltrationskits ersetzen bzw. eine Alternativkonfiguration ermöglichen
Marke: Merck XX1514732
544.50 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23269" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.54680kg
Beschreibung
Soll Teile aus Millipore Glas-Vakuumfiltrationskits ersetzen bzw. eine Alternativkonfiguration ermöglichen
Spezifikation
Durchsichtig | |
Borosilikatglas | |
Edelstahlsieb | |
47 mm |
Millipore Filterhalterkits aus Ganzglas | |
Vakuumfiltration | |
Glassockel und röhrenförmige Kappe |