Learn More
Milnacipran hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16478146
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16478146 100 mg 100 Milligramm
16474267 50 mg 50 Milligramm
16468378 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16478146 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB0168A
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Milnacipran hydrochloride is a serotonin-norepinephrine reuptake inhibitor (SNRI) used in the clinical treatment of fibromyalgia.
Milnacipran hydrochloride is a serotonin-norepinephrine reuptake inhibitor (SNRI) used in the clinical treatment of fibromyalgia.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Milnacipran hydrochloride
Physikalische Form Solid
CAS 101152-94-7
Farbe White
Menge 100 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C15H23ClN2O
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation
Löslichkeitsinformationen H2O : ≥ 100 mg/mL (353.59 mM) ∣DMSO : ≥ 48 mg/mL (169.73 mM)
SMILES O=C([C@@]1(C2=CC=CC=C2)[C@@H](CN)C1)N(CC)CC.Cl
Molekulargewicht (g/mol) 282.81
Formelmasse 282.81
Reinheit (%) 99.92%
Güte Research