Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Mini-Profile™ Kapseln mit Profile Star Filter
Mini Profile™ Kapseln nur für Forschungsanwendungen.
337.00 €
Spezifikation
Material (Membran) | Polypropylen, gesponnen |
---|---|
Sterilität | Unsteril |
Filtrationsbereich | 90 cm2 |
Anzahl pro Packung | 3/Packung |
Art des Auslasses | 9/16 Zoll-Schlauchanschluss |
Produktcode | Marke | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17164211
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
12070 |
1,5 μm |
337.00 €
3 Stück |
Verfügbar ab: 15-01-2025 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17174211
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
12071 |
3 μm |
337.00 €
3 Stück |
Verfügbar ab: 15-01-2025 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17184211
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
12072 |
5 μm |
337.00 €
3 Stück |
Verfügbar ab: 09-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Die Anwender haben die Wahl zwischen einem Medium mit hohem Porenvolumen oder einem großoberflächigen gefalteten Tiefenfilter
- Die Module können in verschiedenen Filterspezifikationen geliefert werden, um die spezifischen Bedürfnisse einer frühen Phase der Prozessentwicklung zu erfüllen
Spezifikation
Polypropylen, gesponnen | |
90 cm2 | |
9/16 Zoll-Schlauchanschluss |
Unsteril | |
3/Packung |