Learn More
Axygen™ Axygen™ Miniröhrchensystem
Artikelnummer. 11336324 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
0.65 ml
1.1 ml
12er-Deckelstreifen
8er-Deckelstreifen
Sterilität:
Steril
Unsteril
Verpackung:
12 Streifen/Gestell, 10 Gestelle/Packung, 5 Packungen/Karton
120 Streifen/Beutel, 5 Beutel/Karton
120 Streifen/Packung, 5 Packungen/Karton
8 Streifen/Gestell, 10 Gestelle/Packung, 5 Packungen/Karton
80 Streifen/Beutel, 5 Beutel/Karton
80 Streifen/Packung, 5 Packungen/Karton
96/Gestell, 10 Gestelle/Packung, 5 Packungen/Karton
960 Röhrchen/Beutel, 5 Beutel/Karton
Packungsgröße:
120 Stück
400 Stück
4800 Stück
600 Stück
80 Stück
960 Stück
Artikelnummer. 11336324
Marke: Axygen™ MTS11CRS
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Polypropylen-Röhrchensystem für das Aufbewahren von Präparatebibliotheken
  • Einweg-Deckeldesign, in Verbindung mit alphanumerischem Raster zur einfachen Probenidentifikation
  • Der Deckel verfügt über “erhabene Kondensationsringe”, durch die Kreuzkontamination minimiert wird
  • Erhältlich als 0.65, 1.1 oder 1.2 ml-Miniröhrchen und im 8- und 12-Röhrchenstreifenformat
  • Miniröhrchen mit 96-Well-Rackstellfläche sind kompatibel mit Robotern von Beckman™, Tecan™ und anderen Anbietern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (metrisch) 1.1 ml
Farbe Durchsichtig
Material Polypropylen
Format Rack
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sorgt für eine positive Probenidentifikation
Enthält Alphanumerisches Gitter, Einwegdeckel
Anzahl pro Packung 960/Packung
Verpackung 96/Gestell, 10 Gestelle/Packung, 5 Packungen/Karton
Sterilität Steril
Graduated Nein
Bodenform Zylindrisch
Produkttyp Mikroröhrchen