Learn More
Axygen™ Axygen™ Miniröhrchensystem
Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
0.65 ml
1.1 ml
12er-Deckelstreifen
8er-Deckelstreifen
Sterilität:
Steril
Unsteril
Verpackung:
12 Streifen/Gestell, 10 Gestelle/Packung, 5 Packungen/Karton
120 Streifen/Beutel, 5 Beutel/Karton
120 Streifen/Packung, 5 Packungen/Karton
8 Streifen/Gestell, 10 Gestelle/Packung, 5 Packungen/Karton
80 Streifen/Beutel, 5 Beutel/Karton
80 Streifen/Packung, 5 Packungen/Karton
96/Gestell, 10 Gestelle/Packung, 5 Packungen/Karton
960 Röhrchen/Beutel, 5 Beutel/Karton
Packungsgröße:
120 Stück
400 Stück
4800 Stück
600 Stück
80 Stück
960 Stück
Beschreibung
- Einweg-Deckeldesign, in Verbindung mit alphanumerischem Raster zur einfachen Probenidentifikation
- Der Deckel verfügt über “erhabene Kondensationsringe”, durch die Kreuzkontamination minimiert wird
- Erhältlich als 0.65, 1.1 oder 1.2 ml-Miniröhrchen und im 8- und 12-Röhrchenstreifenformat
- Miniröhrchen mit 96-Well-Rackstellfläche sind kompatibel mit Robotern von Beckman™, Tecan™ und anderen Anbietern.
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 12er-Deckelstreifen |
| Farbe | Durchsichtig |
| Material | Polyethylen |
| Format | Strip |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sorgt für eine positive Probenidentifikation |
| Anzahl pro Packung | 80/Packung |
| Verpackung | 80 Streifen/Packung, 5 Packungen/Karton |
| Sterilität | Unsteril |
| Bodenform | Streifen |