Learn More
Mecmesin™ Miniatur-Kraftmessdose
Artikelnummer. 11923978
Encompass
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1000 N
2500 N
5000 N
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
11923978 1000 N 1 Stück
11933978 2500 N 1 Stück
11943978 5000 N -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11923978 Lieferant Mecmesin™ Lieferanten-Nr. 878011
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Wird nur für die Komprimierung verwendet und ist ideal für Anwendungen in beengten Räumen.
  • Verwenden Sie die Wägezellen vom Typ S, wenn der Platz nicht begrenzt ist; spezielle Vorrichtungen werden über Gewindebohrungen angeschlossen.Schraubendreher mit statischem Drehmoment können handgeführt oder montiert sein.
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1000 N