Learn More
Brady™ Miniatur-Verriegelungen für Schutzschalter, aus glasfaserverstärktem Nylon
Eine sichere und effektive Methode zum Sperren von europäischen Leistungsschaltern.
Marke: Brady™ 090854
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.12700kg
Beschreibung
- Keine Werkzeuge zum Installieren erforderlich
- Sperre lässt sich einfach mit Hilfe eines Drucktasters installieren
- Sperre im Riegelstil verfügt über Daumenrad für schnelle Anwendung
Spezifikation
Miniatur-Überlastschalterverriegelungen | |
Glasfaserverstärktes Nylon | |
7 mm | |
Glasfaserverstärktes Nylon | |
31,24 mm |
Rot | |
Sperrvorrichtungen für Miniatur-Leistungsschalter – Befestigungsstange | |
24,13 x 31,24 x 54,9 mm | |
6/Packung |