Learn More
MP Biomedicals™ Minimum Essential Medium Eagle (modifiziert) 1X- ohne L-Glutamin
Artikelnummer. 17358573 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Form:
Flüssig
Packungsgröße:
3 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Form Packungsgröße
17358573 Flüssig 3 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17358573 Lieferant MP Biomedicals™ Lieferanten-Nr. 091210254X6
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    140.00 €
    133.35 € / 3 Liter
    Sparen 6.65 €
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MEM Zellkulturmedien, die entweder mit Earle's oder Hanks' Salzen verwendet werden können.
MEM (ursprünglich von Harry Eagle aufbereitet) ist eines der beliebtesten Zellkulturmedien.Nach seinen Versuchen zum Kultivieren normaler Säugetierfibroblasten und bestimmter HeLa-Zellunterarten zeigte sich, dass die Ernährungsbedürfnisse dieser Zellarten von BME nicht erfüllt werden konnten.Weitere Studien führten zur Entwicklung von MEM, wobei spezifische Modifikationen wie z. B. höhere Aminosäurekonzentrationen zum Kultivieren anspruchsvoller Zellen berücksichtigt wurden.MP Biomedical™ bietet MEM entweder mit Earle's oder Hanks' Salzen an.
MP Biomedical™ MEM kann verwendet werden, um das Wachstum von Folgenden Zellen zu unterstützen:
  • Zellen in Monolayern
  • Zellen in Lösung
  • Große Auswahl an weiteren Zelltypen mit korrekter Supplementierung
Nutzungshinweis:Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical™ nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung bei Menschen bestimmt.Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundendienst.
Spezifikation
Form Flüssig
Produkttyp Zellkulturmedium
Mit Additiven Phenolrot
Ohne Additive Ohne Glukose, Kein Glutamin, Ohne Natriumpyruvat