Learn More
CORNING MEDIA TECH™ Minimum Essential Medium (MEM)
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15472545
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
Packungsgröße:
6 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15472545 500 mL 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15472545 Lieferant CORNING MEDIA TECH™ Lieferanten-Nr. 10009CV
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    212.57 €
    134.71 € / 6 Stück
    Sparen 77.86 €
    36% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CORNING MEDIA TECH™ Minimum Essential Medium (MEM) in dieser Formulierung enthält Natriumbicarbonat, nicht essentielle Aminosäuren, L-Glutamin und Natriumpyruvat.
  • Gemustert nach Eagle's Medien
  • Gut geeignet für das Wachstum eines breiten Spektrums von Säugetierzellen
  • Eines der am häufigsten verwendeten synthetischen Zellkulturmedien.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 1 X
Produkttyp Zellkulturmedien
Sterilität Steril
Menge 500 mL
Zusammensetzung MEM mit 1,5 g/l Natriumbikarbonat, nicht-essentiellen Aminosäuren, L-Glutamin und Natriumpyruvat