Learn More
Invitrogen™ MIP-1 gamma (CCL9) Mouse ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
640.00 € - 2635.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | Gehäuse P51670 |
---|---|
Assay-Empfindlichkeit: | 1 pg/mL |
Assay | Festphasen-Sandwich-ELISA |
Konjugat | Biotin |
Produkttyp | ELISA-Kit |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15495233
|
Invitrogen™
EMCCL9 |
96 Test-Kit |
640.00 €
1 Set |
Verfügbar ab: 23-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17145699
|
Invitrogen™
EMCCL9X5 |
5 x 96 Tests |
2635.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
The Mouse MIP-1 gamma (CCL9) ELISA quantitates Ms MIP-1γ in mouse serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Ms MIP-1γ. Principle of the method The Mouse MIP-1γ solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Monokine with inflammatory, pyrogenic and chemokinetic properties. Circulates at high concentrations in the blood of healthy animals. Binding to a high-affinity receptor activates calcium release in neutrophils. It also inhibits colony formation of bone marrow myeloid immature progenitors.Spezifikation
Gehäuse P51670 | |
Festphasen-Sandwich-ELISA | |
ELISA-Kit | |
Plasma, Serum, Überstand | |
Maus | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
CCF18, MRP-2, Scya10, Scya9 | |
< 10 % | |
RUO | |
2 bis 8 °C | |
Maus | |
4 Std 45 Min |
1 pg/mL | |
Biotin | |
Chemokin und Rezeptoren | |
Dieses ELISA-Kit zeigt keine Kreuzreaktivität mit den folgenden getesteten Zytokinen: Maus CD30, L CD30, T CD40, CRG-2, CTACK, CXCL16, Eotaxin, Eotaxin-2, Fas Ligand, Fraktalkin, GCSF, GM-CFS, IFN-gamma, IGFBP-3, IGFBP-5, IGFBP-6, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-3 Rb, IL-4, IL-5, IL-9, IL-10, IL-12 p40/p70, IL-12 p70, IL-13, IL-17, KC, Leptin R, LEPTIN (OB), LIX, L-Selektin, Lymphotactin, MCP-1, MCP- 5, M-CSF, MIG, MIP-1 alpha, MIP-1 delta, MIP-2, MIP-3 beta, MIP-3 alpha, PF-4, P-Selektin, RANTES, SCF, SDF-1 alpha, TARC, TCA-3, TECK, TIMP-1, TNF-alpha, TNF RI, TNF RII, TPO, VCAM-1, VEGF. | |
ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse | |
20308 | |
< 12 % | |
HRP | |
Entzündungen | |
RP23-320E6.3, CCF18, MRP-2, Scya10, Scya9 | |
1 Std 20 Min |