Learn More
Thermo Scientific Chemicals Mirin, 95 %
Artikelnummer. 15488739
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. 15488739
Marke: Thermo Scientific Chemicals J67462.MA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 299953-00-7 | C10H8N2O2S, C10H8N2O2S | 220.25 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 299953-00-7
Summenformel Gehäuse C10H8N2O2S
Synonym cis-5-(4-Hydroxybenzyliden)-2-imin-4-thiazolidinon;
Spezifikation
Menge 10 mg
Beschreibung Orange
Inhalt und Lagerung -30°bis -10 °C
Formelmasse 220,25g/mol
Empfindlichkeit Feuchtigkeitsempfindlich
Form Fest
InChI-Schlüssel YBHQCJILTOVLHD-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC1=NC(=O)C(S1)=CC1=CC=C(O)C=C1
IUPAC-Name 2-amino-5-[(4-hydroxyphenyl)methylidene]-4,5-dihydro-1,3-thiazol-4-one
Molekulargewicht (g/mol) 220.25
Assay 95%