Learn More
Mirk-IN-1, MedChemExpress
Artikelnummer. 16465388
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16465388 10 mg
16451577 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16465388 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY12838
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Mirk-IN-1 is a potent inhibitor of Dyrk1B(Mirk kianse) and Dyrk1A with IC50 of 68±48 nM and 22±8 nM respectively.
Mirk-IN-1 is a potent inhibitor of Dyrk1B(Mirk kianse) and Dyrk1A with IC50 of 68±48 nM and 22±8 nM respectively.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mirk-IN-1
CAS 1386979-55-0
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C23H17Cl2N5O4
Menge 10 mg
Synonym Dyrk1B/A-IN-1
Löslichkeitsinformationen DMSO : 5 mg/mL (10.03 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES ClC1=CC=C(C(NCC2=CC(Cl)=CC=C2)=O)C=C1NC(C3=CC4=CN=C(OC)N=C4N=C3O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 498.32
Formelmasse 498.32
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease