Learn More
Merck Mitex™ Membrane Filters, 10 μm
Unlaminated for extreme chemical or temperature conditions
401.00 € - 763.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
---|---|
Farbe | Weiß |
Filtertyp | Siebfilter |
Material | PTFE |
Porengröße | 10 μm |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Flussrate | Dicke (metrisch) | Bubble Point | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Flussrate | Dicke (metrisch) | Bubble Point | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
10626171
|
Merck
LCWP01300 |
13 mm | 220 ml/min x cm2 | 125 µm | 0,5 psi |
401.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10430601
|
Merck
LCWP02500 |
25 mm | 220 ml/min x cm2 | 125 µm | 0,5 psi |
426.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10288200
|
Merck
LCWP04700 |
47 mm | 220 ml/min x cm2 | 125 µm | 0,5 psi |
763.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10136250
|
Merck
LCWP09025 |
90 mm | 220 ml/min x cm2 | 125 µm | 0,5 psi |
575.00 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10743291
|
Merck
LCWG02500 |
25 mm | 14 l/min/ cm2 (Luft), 220 ml/min/ cm2 (Wasser) | 130 µm | ≥0,03 bar |
565.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
Unlaminiert für extreme chemische oder Temperaturbedingungen
Mitex™ PTFE Membrane is unaffected by almost all liquids, including organic solvents, concentrated acids and bases, propellants, and cryogenic fluids. Mitex™ membrane is unbacked, yet is easy to handle, combining the convenience of a backed membrane with the versatility of a pure PTFE membrane. Mitex™ membrane is hydrophobic.Features & Benefits:
- Broad chemical compatibility
- Biologically and chemically inert
- Stable at temperatures in excess of 260 °C (500 °F) and below -100 °C (-148 °F)*
Applications: Clarifying Acids, Bases, and Cryogenic Fluids; Clarifying Propellants; Analyzing Hydraulic Fluids; Isolating RNA
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Siebfilter | |
10 μm | |
Glatt | |
Hydrophob |
Weiß | |
PTFE | |
Unsteril | |
Filtermembranen |