Learn More
STEMCELL Technologies Mitomycin C
Artikelnummer. 17190192
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17190192 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 17190192 Lieferant STEMCELL Technologies Lieferanten-Nr. 73274
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Antibiotic; Double-stranded DNA alkylating agent
  • Mitomycin C is an antibiotic which acts as a double-stranded DNA alkylating agent
  • It covalently crosslinks DNA, inhibiting DNA synthesis and cell proliferation
  • It acts by way of reductive activation either through low pH or NAD(P)H:quinone oxidoreductase (DT-diaphorase) or NADH cytochrome c reductase (Mao et al.; Cummings et al.)
  • Mitotically inactivates mouse embryonic fibroblasts (MEFs) for use as feeder cell layers in embryonic stem cell co-culture systems (Bryja et al.)
  • Selectively inhibits DNA synthesis and mutagenesis, stimulates genetic recombination, chromosome breakage and sister chromatid exchange, and induces DNA repair (Tomasz)
Spezifikation
CAS 50-07-7
Menge 10 mg
Reinheit (%) ≥98%