Learn More
TOKU-E™ Mitomycin ReadyMade™ Solution
Artikelnummer. 30044043
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 ml
10 x 1 ml
Packungsgröße:
1 Milliliter
10 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30044043 1 ml 1 Milliliter
30044014 10 x 1 ml 10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30044043 Lieferant TOKU-E™ Lieferanten-Nr. M1221ML
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Mitomycin ReadyMade™ Solution is provided as a sterile-filtered solution of Mitomycin C in DMSO.
  • CAS Number: 50-07-7
  • Molecular Formula: C15H18N4O5
  • Molecular Weight: 334.33 g/mol
  • Storage Conditions: -20°C, protect from light
  • Form: Liquid
  • Source: Streptomyces caespitosus
  • Spectrum: Mitomycin C is broad-spectrum, effective for Gram-negative and Gram-positive bacteria
  • Mechanism of Action: Mitomycin C is generally non-reactive in its natural oxidized state, and is activated in vivo via reduction, generating oxygen radicals which produce crosslinks in DNA by alkylation. The Mitomycin C itself does not react with DNA. Rather, upon reduction of the quinone, a transformation ensues, and the aziridine ring opens to produce the unstable vinylogous quinone methide 2, which has high alkylating reactivity. High content of guanine and cytosine favor this cross-linking reaction, which is the basis of its lethal effect in vivo
Spezifikation
CAS 50-07-7
Chemischer Name oder Material Mitomycin C
Farbe Purple
Inhalt und Lagerung -20°C, Protect from light
Beschreibung Mitomycin ReadyMade™ Solution 10 mg/mL in DMSO
Konzentration 10.0 to 10.5 mg/mL
Form Liquid
Produkttyp Antibiotic
Sterilität Sterile
Sterilization Method Sterile-filtered
Mit Additiven None
Ohne Additive None
Zusammensetzung Liquid in DMSO
Zur Verwendung mit (Anwendung) Eukaryotic Cell Culture, Cancer Application
Produktlinie ReadyMade™ Solutions
Menge 1 ml
Versandbedingung Ice Pack
Quelle Streptomyces caespitosus
Spezies Bacteria