Learn More
Thermo Scientific Chemicals Mitoxantron-Dihydrochlorid
Artikelnummer. 15437659
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15437659 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15437659 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J66341.MF
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    175.44 €
    141.65 € / 50 Milligramm
    Sparen 33.79 €
    19% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 70476-82-3 | C22H30Cl2N4O6, C22H28N4O6.2HCl | 517.40 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 50 mg
Beschreibung Blue to black
Inhalt und Lagerung -30°bis -10 °C
CAS 70476-82-3
Summenformel C22H28N4O6.2HCl
Formelmasse 517.40
Synonym 1,4-Dihydroxy-5,8-bis[[2-[(2-hydroxyethyl)amino]ethyl]amino]-9,10-anthracenedione dihydrochloride;
Löslichkeit Soluble to 5 mM in water and to 75 mM in DMSO
Produkttyp Mitoxantrone dihydrochloride
Form Kristalliner Feststoff