missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mitoxantrone dihydrochloride, MedChemExpress

Artikelnummer. 16461877
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16461877 50 mg -
16456206 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16461877 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY13502A

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Mitoxantrone dihydrochloride is a potent topoisomerase II inhibitor.

Mitoxantrone dihydrochloride also inhibits protein kinase C (PKC) activity with an IC50 of 8.5 μM. Mitoxantrone dihydrochloride induces apoptosis of B-CLL (B-chronic lymphocytic leukaemia) cells. Mitoxantrone dihydrochloride shows antitumor activity. Mitoxantrone dihydrochloride also has anti-orthopoxvirus activity with EC50s of 0.25 μM and and 0.8 μM for cowpox and monkeypox, respectively.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Mitoxantrone dihydrochloride
CAS 70476-82-3
Farbe Dark blue
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C22H30Cl2N4O6
Menge 50 mg
Synonym Mitozantrone dihydrochlorideNSC 301739 dihydrochloride
Löslichkeitsinformationen H2O : 100 mg/mL (193.27 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 43 mg/mL (83.11 mM)
SMILES O=C1C2=C(C(NCCNCCO)=CC=C2NCCNCCO)C(C3=C(O)C=CC(O)=C13)=O.[H]Cl.[H]Cl
Molekulargewicht (g/mol) 517.4
Formelmasse 517.4
Reinheit (%) 99.55%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.