Learn More
SP Genevac™ miVac™ 1-Liter-Ersatzkondensatorglas
Artikelnummer. 31723008
Ansicht ändern
Click to view available options
Material:
Borosilikatglas
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material Packungsgröße
31723008 Borosilikatglas 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31723008 Lieferant SP Genevac™ Lieferanten-Nr. 100347906
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ersatz-1-Liter-Kondensatorglas für den EZ2.
  • Ersatzdichtung
  • 1-Liter-Kapazität
  • Kompatibel mit miVac2
Spezifikation
Material Borosilikatglas
Typ Kondensator