Learn More
SP Genevac™ miVac™ 2 DNA-integriertes System
Artikelnummer. 31723031
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
Bis zu 25 ml
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Packungsgröße
31723031 Bis zu 25 ml 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31723031 Lieferant SP Genevac™ Lieferanten-Nr. DNA23050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Leicht zu verwenden: Konzentrator, der speziell für die Arbeit mit Nukleinsäuren entwickelt wurde.
  • Das miVac2 DNA Integrated System ist mit allem ausgestattet, was für die Entfernung von Wasser und organischen Lösungsmitteln benötigt wird, insbesondere Nukleinsäuren (RNA und DNA).
  • Enthält eine eingebaute Hochleistungspumpe.
  • Hat 48 Positionen für 1,5- oder 2-ml-McIro-Zentrifugenröhren.
  • Geeignet für einfache organische Lösungsmittel bis zu 100 °C Siedepunkt.
  • Es sind mehrere Rotoroptionen erhältlich, darunter auch eine Option für Mikrotiterplatten.
Spezifikation
Kammermaterial Aluminium
Modell miVac DNA
Temperaturbereich (metrisch) 30 °C bis 80 °C
Volumen (metrisch) Bis zu 25 ml
Produkttyp Verdampfer