Learn More
SP Genevac™ miVac™ 2 Duo-Paket Elite
Artikelnummer. 31723005
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
Bis zu 50 ml
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Packungsgröße
31723005 Bis zu 50 ml 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31723005 Lieferant SP Genevac™ Lieferanten-Nr. DEP23050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ein einfach zu verwendender Konzentrator, der Wasser und organische Lösungsmittel aus verschiedenen Probenformaten entfernen kann.
  • Das miVac2-Paket Elite besteht aus einem Duo-Konzentrator, Quattro einer Pumpe, miVac einem Drehzahlfänger und einem Druckregler.
  • Er ist für die Aufnahme von 2 Schwenkpositions-Mikroplattenrotoren oder Jet-Rotoren für Röhren konzipiert.
  • Die Quattro Pumpe ist darauf ausgelegt, mittelgroße Siedepunktlösungsmittel erfolgreich zu trocknen.
  • In der Lage, eine breite Palette von Lösungsmitteln und Probenvolumina zu verarbeiten.
  • Optimierte Programme für Wasser, Alkohole und & andere Lösungsmittel.
  • Präzise Temperaturkontrolle bietet Schutz für wertvolle Proben.
Spezifikation
Kammermaterial Aluminium
Modell miVac Duo
Temperaturbereich (metrisch) 30 °C bis 80 °C
Volumen (metrisch) Bis zu 50 ml
Produkttyp Zentrifugalverdampfer