Learn More
SP Genevac™ miVac™ 2 Quattro Gefriertrocknungspaket
Artikelnummer. 31723030
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
Bis zu 50 ml
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Packungsgröße
31723030 Bis zu 50 ml 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31723030 Lieferant SP Genevac™ Lieferanten-Nr. QFP23050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das Gefriertrocknungspaket enthält alles, was nötig ist, um Ihre Proben gefriertrocknen zu lassen
  • Das miVac2 Quattro Gefriertrocknungspaket besteht aus einem Quattro Konzentrator, einer Supervakuumpumpe, miVac einem Drehzahlfilter, einem Druckregler und einem Gefriertrocknungszubehör.
  • Diese Gegenstände zusammen ermöglichen es, Proben in den Rotor zu legen und im vollen Vakuum gefriertrocknet.
  • Das niedrige Vakuumniveau lässt die Probe bei einer Temperatur unter ihrem Gefrierpunkt kochen; Sobald das Eis eingefroren ist, sublimiert es ab und hinterlässt ein trockenes Pulver.
  • Enthalten: Gefriertrocknungsglas, Gefriertrocknungsventile, Fläschchenhalter, Vakuumabsperrventil.
  • miVac2 SpeedTrap und Super Vacuum Pump können als eigenständiger Gefriertrockner verwendet werden.
Spezifikation
Kammermaterial Aluminium
Modell MIVac Quatro
Temperaturbereich (metrisch) 30 °C bis 80 °C
Volumen (metrisch) Bis zu 50 ml
Produkttyp Verdampfer