Learn More
SP Genevac™ miVac™ 2 Quattro Hochpaket
Artikelnummer. 17811508
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
Bis zu 50 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch)
17811508 Bis zu 50 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17811508 Lieferant SP Genevac™ Lieferanten-Nr. QHP23050
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Einfach zu verwenden, Hochleistungskonzentrator, der Wasser und organische Lösungsmittel aus verschiedenen Probenformaten entfernen kann.
  • Das miVac2 Quattro High-Paket besteht aus einem Konzentrator, Quattro einer Pumpe und miVac einer Quattro Geschwindigkeitsfalle (Speed Trap).
  • Konzipiert für die Aufnahme von Mikroplattenrotoren mit 4 Schwenkpositionen und Hochleistungs-Jet-Rotoren für Röhren.
  • Die Quattro Pumpe eignet sich zum Trocknen von Lösungsmitteln mit mittlerem Siedepunkt.
  • Optimierte Programme für Wasser, Alkohole und andere Lösungsmittel.
  • Präzise Temperaturkontrolle bietet Schutz für wertvolle Proben.
Spezifikation
Kammermaterial Aluminium
Modell MIVac Quatro
Temperaturbereich (metrisch) 30 °C bis 80 °C
Volumen (metrisch) Bis zu 50 ml
Produkttyp Verdampfer