Learn More
SP Genevac™ miVac™ 2 Quattro Super-Paket
Artikelnummer. 31723019
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
Bis zu 50 ml
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Packungsgröße
31723019 Bis zu 50 ml 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31723019 Lieferant SP Genevac™ Lieferanten-Nr. QSP23050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Einfach zu verwenden, Hochleistungskonzentrator, der Wasser und organische Lösungsmittel aus verschiedenen Probenformaten entfernen kann.
  • Das miVac2 QuattroSuper-Paket besteht aus einem Quattro Konzentrator, Quattro einer Pumpe, miVac einem Drehzahlfänger und einem Druckregler.
  • Konzipiert für die Aufnahme von Mikroplattenrotoren mit 4 Schwenkpositionen und Hochleistungs-Jet-Rotoren für Röhren.
  • Die Quattro Pumpe eignet sich zum Trocknen von Lösungsmitteln mit mittlerem Siedepunkt.
  • Der Druckregler ermöglicht es dem Benutzer, die oiptimum-Siedetemperatur für das Lösungsmittel einzustellen.
  • Optimierte Programme für Wasser, Alkohole und andere Lösungsmittel.
  • Präzise Temperaturkontrolle bietet Schutz für wertvolle Proben.
Spezifikation
Kammermaterial Aluminium
Modell MIVac Quatro
Temperaturbereich (metrisch) 30 °C bis 80 °C
Volumen (metrisch) Bis zu 50 ml
Produkttyp Verdampfer