Learn More
SP Genevac™ miVac™ DNA und Duo-Rotor für Röhren
Artikelnummer. 31723003
Ansicht ändern
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
34 x 100 mm Rohre
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Aufnahmevermögen unitSize
31723003 34 x 100 mm Rohre 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31723003 Lieferant SP Genevac™ Lieferanten-Nr. DRC34100008
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ein massiver Aluminiumrotor kann bis zu 8 Rohre aufnehmen.
  • Hergestellt aus massivem Aluminium
  • Passt zu Röhren mit 34 mm Durchmesser x 100 mm Länge
  • Kann bis zu 8 Röhren aufnehmen
Spezifikation
Typ Rotor
Aufnahmevermögen 34 x 100 mm Rohre