Learn More
Mivebresib, MedChemExpress
Artikelnummer. 16499436
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
25 Milligramm
50 Milligramm
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16499436 50 mg 50 Milligramm
16492738 10 mg 10 Milligramm
16462516 25 mg 25 Milligramm
16415487 5 mg -
16414206 100 mg 100 Milligramm
16409995 2 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16499436 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY100015
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Mivebresib (ABBV-075) is a potent and orally active bromodomain and extraterminal domain (BET) bromodomain inhibitor. Mivebresib binds to BRD4 with a Ki of 1.5 nM.
Mivebresib (ABBV-075) is a potent and orally active bromodomain and extraterminal domain (BET) bromodomain inhibitor. Mivebresib binds to BRD4 with a Ki of 1.5 nM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mivebresib
CAS 1445993-26-9
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C22H19F2N3O4S
Menge 50 mg
Synonym ABBV-075
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (217.64 mM; Need ultrasonic)
SMILES CCS(=O)(NC1=CC=C(OC2=CC=C(F)C=C2F)C(C3=CN(C)C(C4=C3C=CN4)=O)=C1)=O
Molekulargewicht (g/mol) 459.47
Formelmasse 459.47
Reinheit (%) 99.42%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death