Learn More
Merck MF-Millipore™ Membranfilter, 8 μm Bogen
Membranfilter aus Cellulosemischester (MCE), hydrophil
Marke: Merck SCWP0190R
261.32 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23269" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Biologisch inerte Gemische aus Zelluloseacetat und Zellulosenitrat haben MF-Millipore™ Membranfilter zu einer der am weitesten verbreiteten Membranen in analytischen und Forschungsanwendungen gemacht.MF-Millipore™ Filter ohne Triton™ Tensid enthalten minimale Mengen an Netzmittel und haben einen geringeren wasserextrahierbaren Gehalt als herkömmliche MF-Millipore™ Filter.
Merkmale & Vorteile
- Vielseitiger Filter für biologische und Umweltüberwachungsanwendungen
- Erhältlich in verschiedenen Porengrößen, schwarz oder weiß, mit oder ohne Oberfläche mit Gitternetz
- Kompatibel für die Sterilisation mit Ethylenoxid, Gammabestrahlung und Autoklavierung
Spezifikation
65 /min/cm2 | |
Weiß | |
Zellulosemischester | |
SCWP | |
Für den Einsatz in Analyse- und Forschungsanwendungen | |
150 µg/cm2 | |
Glatt | |
135 µm | |
1,9 x 4,2 cm |
≥0,42 bar | |
Membranfilter | |
8 μm | |
65 l/min/ cm2 (Luft), 620 ml/min/ cm2 (Wasser) | |
84% | |
100Pack | |
75 °C | |
Filtermembranen |