Learn More
Thermo Scientific™ Mixtainer BioProcess Container (BPC), 200L, for HyPerforma™ Mixtainer™ Systems
Nutzen Sie diese Bioprozessbehälter mit einem magnetischen Rührstab für Mischanwendungen in der Bioproduktion.
Marke: Thermo Scientific™ SH30687.06
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.45000kg
Beschreibung
Diese Bioprozessbehälter für Thermo Scientific™ HyPerforma™ Mixtainer™ Systeme bieten ein geschlossenes System mit eingängigen Kontaktflächen und einem integrierten magnetischen Rührstab.
Optimierte Support-Hardware ermöglicht das Mischen, Verschieben, Lagern, Versenden und Entladen des BPC-Inhalts bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der Sterilität des Inhalts. Standardprodukte für das Mischen von sterilen Flüssigkeiten/Flüssigkeiten oder Pulver/Flüssigkeiten erhältlich.Mixtainer BioProcess Container – Der Mixtainer BPC wird strahlensterilisiert geliefert. Er besteht aus Thermo Scientific CX5-14 Folie und enthält einen magnetischen Rührstab, der sich in einer Kunststoffschale befindet, die unten am BPC angeschweißt ist. Die Schale enthält einen Sicherungsring, um die Einschließung des Rührstabs während des Transports, der Handhabung und des Betriebs zu gewährleisten. Eine Pulveranschlussoption ist bei einer der Standardkonfigurationen erhältlich. Aseptische Flüssigkeitstransfers werden durch Anschlüsse und Schläuche erleichtert, die an den Anschlüssen an der Oberseite des BPC angebracht sind.
Konische Trommel – Das Mixtainer-System verwendet eine Polyethylentrommel mit einer speziell vergrößerten Öffnung am Boden, um die Rührstabschale unterzubringen
Magnetrührplatte – Ein handelsübliches Standardgerät mit der Leistung und variablen Geschwindigkeit für eine Vielzahl von Mischvorgängen
Trägerplatte – Die Stützplatte bietet die richtige Passform, um eine ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten
Rollwagen – Der Rollwagen ist für die Verbindung zwischen der Trommel und der magnetischen Rührplatte ausgelegt, um die für den Betrieb erforderliche vertikale und konzentrische Ausrichtung zu erzielen. Bietet auch Mobilität
- In den Volumen 50, 100 und 200 l erhältlich
- Empfohlen für Anwendungen, bei denen der BPC-Inhalt nachgefiltert wird
Empfohlen für:
- Auflösung pulvriger Medien und Puffer
- Steriles Mischen von Zellkulturmedien mit Seren und Reagenzien
- Steriles Mischen von Pufferlösungen oder anderen Prozessflüssigkeiten
- Pooling von sterilen flüssigen Fraktionen
Spezifikation
200 L | |
CX5-14 | |
Die Pakete werden in stabile Kartons verpackt und mit der Produkt- und Chargenidentifikation versehen. | |
Gammabestrahlt | |
Line 2. 6.3 mm (0.25 in.) Insert luer lock, tube length: 91 cm (36 in.) | |
Line 4. 9.53 mm (0.38 in.) Quick Connect, body tube length: 91 cm (36 in.) |
Mixtainer Bioprozessbehälter, 200 l | |
Powder addition port 38.1 mm (1.5 in.) tri-clamp port, Top Ports: 2 x 0.25 in. 2 x 0.38 in. | |
In einem Bereich der Klasse 10.000/ISO-Klasse 7 in zwei unabhängigen Außenlagen verpackt und versiegelt. | |
Line 1. 9.5 mm (0.38 in.) Quick Connect Body with 16.5 cm (6.5 in.) dip tube, tube length: 91 cm (36 in.) | |
Line 3. 6.3 mm (0.25 in.) Insert luer lock, tube length: 91 cm (36 in.) | |
HyPerforma™, Mixtainer™ |