Learn More
MK-3903, MedChemExpress
Artikelnummer. 16485126
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
50 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16485126 100 mg -
16444168 10 mg -
16440517 50 mg 50 Milligramm
16406877 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16485126 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY107988
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress MK-3903 is a potent and selective AMP-activated protein kinase (AMPK) activator with an EC50 of 8 nM.
MK-3903 is a potent and selective AMP-activated protein kinase (AMPK) activator with an EC50 of 8 nM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material MK-3903
CAS 1219737-12-8
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C27H19ClN2O3
Menge 100 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (219.83 mM)
SMILES ClC1=CC2=C(NC(OC3=CC=C(C)C(C(O)=O)=C3)=N2)C=C1C(C=C4)=CC=C4C5=CC=CC=C5
Molekulargewicht (g/mol) 454.9
Formelmasse 454.9
Reinheit (%) 98.13%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-sugar/lipid metabolism