missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MK-5046, MedChemExpress

Artikelnummer. 16466446
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
5 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16466446 100 mg 100 Milligramm
16462177 50 mg -
16456038 10 mg 10 Milligramm
16418647 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16466446 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY14342

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress MK-5046 is a novel BRS-3 agonist, binds to BRS-3 with high affinity (mouse Ki = 1.6 nM, human Ki = 25 nM).

MK-5046 is a novel BRS-3 agonist, binds to BRS-3 with high affinity (mouse Ki = 1.6 nM, human Ki = 25 nM).

Spezifikation

Chemischer Name oder Material MK-5046
Physikalische Form Powder
CAS 1022152-70-0
Farbe Light Yellow
Menge 100 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C20H18F6N4O
Löslichkeitsinformationen DMSO : 14.29 mg/mL (32.16 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@](CC1=NC(CC2(C(F)(F)F)CC2)=CN1)(C(F)(F)F)C3=CC=C(N4C=CC=N4)C=C3
Molekulargewicht (g/mol) 444.37
Formelmasse 444.37
Reinheit (%) 99.47%
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.