Learn More
(+)-MK 801 Wasserstoffmalat, TRC
Artikelnummer. 18002520
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18002520 10 mg 10 Milligramm
18032220 25 mg 25 Milligramm
18092510 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 18002520 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM42495010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 77086-22-7
Summenformel C16 H15 N . C4 H4 O4
Molekulargewicht (g/mol) 337.37
Synonym (5S)-10,11-Dihydro-5-methyl-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5,10-imine, (2Z)-2-butenedioate (1:1), (5S)-10,11-Dihydro-5-methyl-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5,10-imine (Z)-2-Butenedioate (1:1), Dizocilpine Hydrogen Maleate, Dizocilpine Maleate
SMILES C[C@]12N[C@H](Cc3ccccc13)c4ccccc24.OC(=O)\C=C/C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (+)-MK 801 Hydrogen Maleate
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C16H15N.C4H4O4/c1-16-13-8-4-2-6-11(13)10-15(17-16)12-7-3-5-9-14(12)16;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-9,15,17H,10H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/t15-,16+;/m1./s1
Formelmasse 337.1314