Learn More
MKC9989, MedChemExpress
Artikelnummer. 16481367
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
5 Milligramm
Artikelnummer. 16481367
Marke: Medchem Express HY12399
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
MedChemExpress MKC9989 is a Hydroxy aryl aldehydes (HAA) inhibitor and also inhibits IRE1α with an IC50 of 0.23 to 44 μM.
MKC9989 is a Hydroxy aryl aldehydes (HAA) inhibitor and also inhibits IRE1α with an IC50 of 0.23 to 44 μM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material MKC9989
CAS 1338934-20-5
Farbe Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C17H20O7
Menge 50 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 50 mg/mL (148.66 mM)
SMILES O=CC1=C(O2)C(C(C)=C(CCOCCOC)C2=O)=CC(OC)=C1O
Molekulargewicht (g/mol) 336.34
Formelmasse 336.34
Reinheit (%) 97.55%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.