Learn More
ML-098, MedChemExpress
Artikelnummer. 16450378
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16450378 5 mg -
16443696 25 mg 25 Milligramm
16407918 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16450378 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY19800
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress ML-098 (CID-7345532) is an activator of the GTP-binding protein Rab7 with an EC50 of 77.6 nM.
ML-098 (CID-7345532) is an activator of the GTP-binding protein Rab7 with an EC50 of 77.6 nM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material ML-098
CAS 878978-76-8
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C19H19NO3
Menge 5 mg
Synonym CID-7345532
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 29 mg/mL (93.74 mM)
SMILES O=C(C1=CN(CCOC2=CC(C)=CC=C2C)C3=C1C=CC=C3)O
Molekulargewicht (g/mol) 309.36
Formelmasse 309.36
Reinheit (%) 99.89%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease