Learn More
ML-109, MedChemExpress
Artikelnummer. 16477527
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16477527 5 mg 5 Milligramm
16444788 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16477527 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY114116
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress ML-109 is a potent and full thyroid stimulating hormone receptor (TSHR) agonist, with an EC50 of 40 nM.
ML-109 is a potent and full thyroid stimulating hormone receptor (TSHR) agonist, with an EC50 of 40 nM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material ML-109
CAS 1186649-91-1
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C31H29N3O5
Menge 5 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 83.33 mg/mL (159.15 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(NC1=CC=C(OCC2=CC(C(N3CC4=CC=CC=C4)NC5=C(C(O)=CC=C5)C3=O)=CC=C2OC)C=C1)=O
Molekulargewicht (g/mol) 523.58
Formelmasse 523.58
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-protein/nucleotide metabolism