missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tocris Bioscience™ ML 349

Artikelnummer. 18705879
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18705879

Marke: Tocris Bioscience™ 5344/10

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Selective and reversible lysophospholipase 2 (LYPLA2) inhibitor

ML 349 is a selective and reversible lysophospholipase 2 (LYPLA2) inhibitor (IC50 = 144 nM). Displays selectively over LYPLA1 and 20 other serine hydrolases (IC50 values are >3000 and >10,000 nM respectively).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Reinheit >98%
Menge 10 mg
Produkttyp ML 349
Molekulargewicht 454.56
Hemmstoffe ML 349

Nur für Forschungszwecke

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt