missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ ML 349
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Beschreibung
ML 349 is a selective and reversible lysophospholipase 2 (LYPLA2) inhibitor (IC50 = 144 nM). Displays selectively over LYPLA1 and 20 other serine hydrolases (IC50 values are >3000 and >10,000 nM respectively).
Spezifikation
Spezifikation
| Reinheit | >98% |
| Menge | 10 mg |
| Produkttyp | ML 349 |
| Molekulargewicht | 454.56 |
| Hemmstoffe | ML 349 |
Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur