Learn More
ML204, MedChemExpress
Artikelnummer. 16476036
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
5 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16476036 100 mg 100 Milligramm
16458157 5 mg 5 Milligramm
16415448 10 mg -
16411627 50 mg -
4 options
Artikelnummer. 16476036
Marke: Medchem Express HY12949
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress ML204 is a potent, selective TRPC4/TRPC5 channel inhibitor, with at least 19-fold selectivity against TRPC6 and no appreciable effect on all other TRP channels, nor on voltage-gated sodium, potassium, or Ca2+ channels.
ML204 is a potent, selective TRPC4/TRPC5 channel inhibitor, with at least 19-fold selectivity against TRPC6 and no appreciable effect on all other TRP channels, nor on voltage-gated sodium, potassium, or Ca2+ channels.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material ML204
CAS 5465-86-1
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C15H18N2
Menge 100 mg
Löslichkeitsinformationen Ethanol : 50 mg/mL (220.93 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 37 mg/mL (163.49 mM)
SMILES CC1=CC(N2CCCCC2)=NC3=CC=CC=C13
Molekulargewicht (g/mol) 226.32
Formelmasse 226.32
Reinheit (%) 99.24%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation