Learn More
MLH1 Mouse anti-Human, Clone: UMAB191, liquid, UltraMAB™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Origene Technologies UM800083
Encompass_Preferred
Artikelnummer. 17549894
  • 738.10 € / 100 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
MLH1 is a DNA mismatch repair protein. The repair of mismatch DNA is essential to maintaining the integrity of genetic information over time. An alteration of microsatellite repeats is the result of slippage owing to strand misalignment during DNA replication and is referred to as microsatellite instability (MSI). These defects in DNA repair pathways have been related to human carcinogenesis. The importance of mismatch repair genes became apparent with the identification of the genetic basis for hereditary nonpolyposis colon cancer (HNPC). MSHS2 is involved in the initial cognition of mismatch nucleotides during the replication mismatch repair process. It is thought that after MSH2 binds to a mismatched DNA duplex it is joined by a heterodimer of MLH1 and PMSH, which together help facilitate the later steps in mismatch repair.
Spezifikation
Spezifikation
MLH1
Monoclonal
0.5-1.0 mg/mL
PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
P40692
MLH1
Human recombit protein fragment corresponding to amino acids 299-527 of human MLH1 produced in E.coli.
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG1
Immunohistochemistry (Paraffin)
UMAB191
Unconjugated
MLH1
COCA2, FCC2, HNPCC, HNPCC2, hMLH1
Mouse
Affinity Chromatography
RUO
4292
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.