Learn More
Sartorius mLINE™ Pipetten-Multipacks
Zur Ergänzung Ihrer bestehenden Pipettierstation oder zur Einrichtung einer neuen Pipettierstation. Sartorius mLINE™ Pipetten-Multipacks stellen eine praktische Kombination aus einem Satz mLINE mechanischer Pipetten sowie den dazugehörigen Spitzentabletts und praktischem Zubehör dar. In Sortimenten zu je 3, 4 und 5 Pipetten mit passenden Spitzen erhältlich
Marke: Sartorius LH-725661
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.94500kg
Beschreibung
Multipacks für alle Anforderungen- Kostengünstige Option für einen Satz qualitativ hochwertiger Pipetten mit nützlichem Zubehör
- Ideal für die Erneuerung eines bestehenden Pipettensortiments oder den Aufbau einer neuen Pipettierstation
- Mit einem linearen Pipettenständer, Kalibrierwerkzeug, Röhrchenöffner und Farbcodierkappen
- Die Sortimente beinhalten bis zu fünf verschiedenvolumige Einkanalpipetten von 10 μl bis 5 ml; das 3+1-Paket enthält eine 350 μl-Achtkanalpipette
- Für hervorragende Ergonomie, Leistung, Präzision und Sicherheit beim manuellen Pipettieren
- Besonders geringer Kraftaufwand beim Pipettieren und beim Spitzenabwurf
- Speziell entwickelt, um das RSI-Syndrom beim repetitiven Pipettieren zu verhindern
- Minimieren Sie das Kontaminationsrisiko mit sicheren Filterkegeln und vollständiger Autoklavierbarkeit
- Erhöhte Sicherheit durch eine Volumenverriegelung, die versehentliche Volumenänderungen während des Pipettierens verhindert
- Beste Passgenauigkeit und Abdichtung für höchstmögliche Genauigkeit und Präzision
- Die Spitzen sind RNase, DNase- und Endotoxin-frei und entsprechen ISO 9001 und ISO 13485
- Environment-friendly materials and fully autoclavable to reduce waste
Spezifikation
Kombination aus mLINE Pipetten und Optifit Spitzen für sicheres, präzises Pipettieren | |
Repetitive Manual Pipetting | |
mLINE | |
Wiederholte manuelle Pipettierung | |
3 Pipetten mit 3 Schachteln mit Optifit Tabletts |
Autoclavable | |
1 | |
Pipetten, 3er-Pack (10/100/1000) | |
Pipetten: 10 μl, 100 μl und 1,000 μl, Einkanal Optifit Spitzen, Tablettboxen: 10 μl, 200 μl und 1,000 μl Gerader Ständer und Zubehör |