Learn More
Invitrogen™ MLKL Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (24GB4620)
GREENER_CHOICE
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
198.00 € - 564.00 €
Spezifikation
Antigen MLKL
Klon 24GB4620
Konzentration 1 mg/mL
Inhalt und Lagerung -20°C
Anwendungen Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30275748
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA557484
100 μL
564.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30276220
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA557485
20 μL
198.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
MLKL Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, Flow
The protein kinase domain is predicted to be catalytically inactive. Molecular function: protein binding. There are two isoforms.
Spezifikation
Spezifikation
MLKL
1 mg/mL
Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Unconjugated
Rabbit
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Q8NB16, Q9D2Y4
197259, 74568
A synthesized peptide derived from human MLKL (aa 371-472).
Antibody
24GB4620
-20°C
Recombinant Monoclonal
Liquid
IgG
Human, Mouse
Mlkl
9130019I15Rik; hMLKL; mixed lineage kinase domain like pseudokinase; mixed lineage kinase domain-like; mixed lineage kinase domain-like protein; Mlkl; rCG51567-like
Mlkl